13478
Sodium thiocyanate
≥97.5% (calc. to the dried substance)
Sinônimo(s):
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.5% (calc. to the dried substance)
Impurezas
≤0.002% heavy metals (as Pb)
perda
≤2% loss on drying, 105 °C
pf
287 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
traços de cátion
As: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
chave InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?