Documentos Principais
13464-M
Sigma-Aldrich
Sulfato de sódio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Fórmula linear:
Na2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
142.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
grau
puriss.
Ensaio
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulário
crystalline
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezas
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% free alkali (as NaOH)
≤0.05% free acid (as H2SO4)
perda
≤0.5% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8 (20 °C, 50 g/L)
pf
884 °C (lit.)
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Zn: ≤0.03%
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Sodium sulfate (Na2SO4) can be obtained directly via precipitation from a saturated solution of Na2SO4 at room temperature (20°C). Its crystallization and growth rates at room temperature (20°C) under various conditions have been investigated.[1] Sodium sulfate can be produced during Leblanc process, from sodium chloride and sulfuric acid.[2]
Aplicação
Sodium sulfate (Na2SO4) may be employed as a reagent for the precipitation of globulins during the estimation of proteins in blood.[3]
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)