Ensaio
≥95%
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pf
264 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?