Documentos Principais
BMSBT4500EUK
Benchmark Orbi-Shaker CO2 with remote controller
AC/DC input 230 V, UK plug
Sinônimo(s):
orbital shaker, microplate shaker, carbon dioxide incubator, CO2 incubation, harsh enviroment incubation
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BT4500-E-UK
Parâmetros
200-1200 rpm speed
placa L × C
33 cm × 30 cm
Descrição geral
OrbiShaker CO2MP is designed for thorough, mixing of microplates in extreme environments, including CO2 incubators. It can withstand temperatures from 0 to 65°C and humidity levels up to 100%.
Aplicação
Accepts 6 microplates, designed for use in CO2 incubators
Informações legais
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)