Documentos
11648
Sigma-Aldrich
Borax Anhydrous
anhydrous, ≥98%, granular (dry)
Sinônimo(s):
Sodium tetraborate
About This Item
Fórmula linear:
Na2B4O7
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
granular (dry)
Impurezas
≤0.005% heavy metals (as Pb)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
chave InChI
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.