11317
Ácido metanossulfônico
Fabricação farmacêutica
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.3 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98.0-102.0% (1 M NaOH, T)
Formulário
liquid
Impurezas
≤5 ppm ethyl methansesulfonate (GC)
≤5 ppm isopropyl methanesulfonate (GC)
≤5 ppm methanesulfonyl chloride (GC)
≤5 ppm methyl methanesulfonate (GC)
resíduo de evaporação
≤0.1%
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
p.e.
167 °C/10 mmHg (lit.)
pf
17-19 °C (lit.)
densidade
1.475-1.485 g/mL at 20 °C
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
traços de cátion
Ta: ≤5 ppm
adequação
corresponds for IR spectroscopy
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
372.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
189 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?