Documentos Principais
10979
Supelco
Polyvinyl alcohol mounting medium with NPG, antifading
pH 8.5-8.9
Sinônimo(s):
PVA-NPG
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
índice de refração
n20/D 1.378
pH
8.5-8.9
densidade
1.08 g/mL at 20 °C
adequação
in accordance for application
temperatura de armazenamento
2-8°C
forma física
Aqueous solution containing tris(hydroxymethyl)aminomethane, tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, polyvinyl alcohol 22000, glycerol, and propyl gallate
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)