Key Documents
09784
Sigma-Aldrich
(1S,3R)-(+)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
229.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
forma
crystalline
atividade óptica
[α]/D +16.0±1°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
cor
beige
pf
110-114 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-5-4-7(6-8)9(13)14/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m0/s1
chave InChI
RNJQBGXOSAQQDG-JGVFFNPUSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bioluminescent assay of the adenylate energy charge.
S R Ford et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 102, 69-81 (1998-07-29)