09779
Fmoc-12-Ado-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
12-(Fmoc-amino)dodecanoic acid
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white
pf
114-118 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C27H35NO4/c29-26(30)18-8-6-4-2-1-3-5-7-13-19-28-27(31)32-20-25-23-16-11-9-14-21(23)22-15-10-12-17-24(22)25/h9-12,14-17,25H,1-8,13,18-20H2,(H,28,31)(H,29,30)
chave InChI
HVGIKYAQSSNFCH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?