Key Documents
09454
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluoroaniline
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5BrFN
Número CAS:
Peso molecular:
190.01
Beilstein:
8541957
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Número do índice EC:
464-930-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.582 (lit.)
densidade
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(F)cccc1Br
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
chave InChI
ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)