Documentos Principais
08986
Millipore
Staphylo Monotec test kit
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Monostaph test kit, Staphylococcus Monotec test kit
About This Item
Código UNSPSC:
41171621
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Nível de qualidade
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Staphylococcus spp.
Descrição geral
Staphylo Monotec test kit is a new rapid agglutination test for differentiation between Staphylococcus aureus and other Staphylococcus. This method has been evaluated for clinical specimens and food material. With this kit coagulase and Protein A on S. aureus can be detected in one step.
Componentes
1 × Test reagent (Cat. No. 88786; vial with red cap), 5 ml
1x Control reagent (Cat. No. 69187; vial with white cap), 5 ml
40 × Analysis cards
(contains reagent for more than 100 tests)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)