08591
Sodium azide solution
0.1 M
Sinônimo(s):
Sodium azide solution, Additive Screening Solution 45/Kit-No 78374
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sodium azide 0.1 M solution,
Nível de qualidade
densidade
1.00 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
chave InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sodium azide 0.1M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)