Documentos Principais
08572
Supelco
Silica gel on TLC plates
L × W 20 cm × 20 cm , recommended for aflatoxin separation, silica, highly purified matrix, fluorescent indicator
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiais
glass support
silica, highly purified matrix
Características
binder Gypsum/polymeric
fluorescent indicator
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm , recommended for aflatoxin separation
tamanho
250 μm
tamanho de partícula
8.0-12.0 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Outras notas
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
100390
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)