Documentos Principais
06980
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzoic acid hydrochloride
≥99.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
173.60
Beilstein:
3695285
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder or crystals
cor
white to faint brown
pf
260-280 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);1H
chave InChI
PTTMMENRLMBXGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)