Documentos Principais
06965
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-aminobenzoate
≥97.0% (NT)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
193.24
Beilstein:
2717992
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (NT)
forma
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to light beige
pf
76-78 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-5-4-6-9(12)7-8/h4-7H,12H2,1-3H3
chave InChI
YGIRNXMYJLWFLH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Building block for preparing orthogonally protected pseudopeptide platforms
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P.H. Rasmussen et al.
Tetrahedron Letters, 40, 3511-3511 (1999)