Documentos Principais
06939
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-2-methyl-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionic acid, Boc-2-methyl-D-β-phenylalanine
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.862,00
R$ 2.862,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.862,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
279.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.862,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
pf
158-160 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-5-6-8-11(10)12(9-13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
chave InChI
WWDMSBGBNGEQDH-LBPRGKRZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)