06722
E.coli Fluorogenic ID Membrane
suitable for microbiology, white colored, sterile, diameter 70 mm
Sinônimo(s):
Indicator membrane, E. coli ID Membranes
About This Item
Produtos recomendados
membrane size
70 mm
esterilidade
sterile
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Escherichia coli (25922) - Positive
Staphylococcus aureus (25923) - Negative
Salmonella Typhimurium (14028) - Negative
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.