Documentos Principais
05338
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium ethyl sulfate
BASF quality, ≥94.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
Basionics® ST 67
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
250.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
BASF quality
Ensaio
≥94.5% (HPLC)
Impurezas
≤0.5% water
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCOS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.C2H6O4S/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-2-6-7(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
chave InChI
OSCREXKVIJBLHA-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Basionics is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)