05121
Heart Infusion Broth
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
HIB
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
beef heart (infusion from 500 g), 10 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptose, 10.0 g/L
embalagem
bottle of 500 g
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
light yellow
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Quality control with growth promotion test according to industry standards
- Quality assurance acc. to ISO 9001
- Cost-efficient powdered media
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques