Documentos Principais
04825
Sigma-Aldrich
Methanesulfonyl bromide
≥98.0%
Sinônimo(s):
Mesyl bromide
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 1.476,00
R$ 1.476,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 1.476,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH3BrO2S
Número CAS:
Peso molecular:
159.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.476,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
índice de refração
n20/D 1.510
densidade
1.954 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(Br)(=O)=O
InChI
1S/CH3BrO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
chave InChI
ITYJDNHFRZSTJY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)