Documentos Principais
04280590
(1S,2R,5R)-(+)-Isomenthol
primary reference standard
Sinônimo(s):
(1S,2R,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.203,00
R$ 2.203,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.203,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Beilstein:
1902291
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 2.203,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
p.e.
218-219 °C (lit.)
pf
77-83 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1
chave InChI
NOOLISFMXDJSKH-BBBLOLIVSA-N
Descrição geral
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)