Documentos Principais
03883
Sigma-Aldrich
Denaturant Petroleum ether
bp ~60 °C
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Impurezas
hexane
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.377
p.e.
~60 °C
densidade
0.665 g/mL at 20 °C
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)