03557
Poli(etilenoglicol)
tested according to Ph. Eur., 35,000
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
Agency
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
~35000
solubilidade
aliphatic hydrocarbons: slightly soluble
organic solvents: soluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?