03411
2-Dodecanone
analytical standard
Sinônimo(s):
Decyl methyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.432-1.434
pb
247 °C (lit.)
pf
17-20 °C
densidade
0.828 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C12H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
chave InChI
LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?