Documentos Principais
02580
Sigma-Aldrich
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
≥98.0% (CHN)
Sinônimo(s):
N-[[[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy](dimethylamino)methylene]-N-methyl-methanaminium tetrafluoroborate, TOTU
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2CC(CN)=NOC[N(CH3)2]=N(CH3)2BF4
Número CAS:
Peso molecular:
328.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (CHN)
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
144-145 °C
145 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)\C(=N/O\C(N(C)C)=[N+](/C)C)C#N
InChI
1S/C10H17N4O3.BF4/c1-6-16-9(15)8(7-11)12-17-10(13(2)3)14(4)5;2-1(3,4)5/h6H2,1-5H3;/q+1;-1/b12-8-;
chave InChI
FPQVGDGSRVMNMR-JCTPKUEWSA-N
Aplicação
Reactant for:
Watson-Crick pairing of oligonucleotides
Esterification of nucleosides to solid phase supports
Reagent for:
Synthesis of selective integrin avβ3 antagonists
Design and synthesis of double stranded DNA libraries
Preparation of conformationally contrained β-amino acid derivatives
Synthesis and application of methyleneoxy pseudopeptide building blocks
Outras notas
New uronium-based coupling reagent for peptide synthesis suitable for critical cases[1]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W. Konig et al. et al.
Proc. 21st Eur. Pept. Symp.: Peptides 1990 null