Documentos Principais
01490590
Ginkgolide C
primary reference standard
Sinônimo(s):
1,7-Dihydroxy-ginkgolide A
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24O11
Número CAS:
Peso molecular:
440.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12OC(=O)[C@@H](C)[C@]1(O)[C@@]34OC5OC(=O)[C@H](O)C56[C@@H]([C@H](O)[C@@H](OC3=O)[C@@]46[C@H]2O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H24O11/c1-5-12(24)28-11-8(22)18-10-6(21)7(16(2,3)4)17(18)9(23)13(25)30-15(17)31-20(18,14(26)29-10)19(5,11)27/h5-11,15,21-23,27H,1-4H3/t5-,6+,7+,8+,9+,10-,11+,15?,17?,18-,19-,20-/m1/s1
chave InChI
AMOGMTLMADGEOQ-CFTQXCTRSA-N
Descrição geral
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Cynarin phyproof® Reference Substance
PHL89179
Cynarin
Haixia Lin et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 139(2), 338-349 (2014-03-07)
Ginkgo biloba has been used for many thousand years as a traditional herbal remedy and its extract has been consumed for many decades as a dietary supplement. Ginkgo biloba leaf extract is a complex mixture with many constituents, including flavonol