01260595
Coumarin
primary reference standard
Sinônimo(s):
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 47 °C)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
p.e.
298 °C (lit.)
pf
68-73 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
cadeia de caracteres SMILES
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
chave InChI
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
323.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
162 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)