Documentos Principais
01191
Sigma-Aldrich
N-Acetylhomopiperazine
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
1-Acetylhexahydro-1H-1,4-diazepine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Beilstein:
606764
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.510
densidade
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O/c1-7(10)9-5-2-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
chave InChI
TWJPZMYNUBAUGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)