00401
Acetanilide
puriss. p.a., ≥99.5% (CHN)
Sinônimo(s):
N-Phenylacetamide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.65 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 114 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5% (CHN)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1004 °F
p.e.
304 °C (lit.)
pf
113-115 °C (lit.)
113-115 °C
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Oxindole derivatives via Ir-catalyzed intermolecular C-H functionalization with diazotized Meldrum′s acid.
- Ortho-Haloacetanilides via regioselective C-H functionalization/halogenation reaction in the presence of Pd(OAc)2 and Cu(OAc)2 catalyst.
- Chlorosubstituted acetanilides via oxidative chlorination with HCI and m-chloroperbenzoic acid in DMF.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
321.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
161 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?