Documentos Principais
00084
Sigma-Aldrich
(Hydroxymethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.7 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Benzyl alcohol polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, hydroxymethylated
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Extensão da rotulagem
~1.7 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
alcohol
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)