Documentos Principais
00043
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Tyr(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-O-benzyl-Nα-methyl-L-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H27NO5
Número CAS:
Peso molecular:
385.45
Beilstein:
2913415
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystalline
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
cor
beige
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CN([C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H27NO5/c1-22(2,3)28-21(26)23(4)19(20(24)25)14-16-10-12-18(13-11-16)27-15-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,24,25)/t19-/m0/s1
chave InChI
FSNRGORPOYPIJC-IBGZPJMESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)