Documentos Principais
40-4005
Sigma-Aldrich
Bromocresol Green-Methyl Red solution
pH 5.0
About This Item
Código UNSPSC:
12352101
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
pH
5.0
Adequação
for titration
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)