Documentos Principais
37-0525
Sigma-Aldrich
Zinc stearate
SAJ first grade, Zn 10.3-10.7 %
Sinônimo(s):
Stearic acid zinc salt
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)16COO]2Zn
Número CAS:
Peso molecular:
632.33
Beilstein:
3919706
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
SAJ first grade
forma
solid
temperatura de autoignição
1454 °F
composição
Zn, 10.3-10.7%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
disponibilidade
available only in Japan
pf
128-130 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
chave InChI
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
530.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
277 °C