30-1850
Thionyl chloride
SAJ first grade, ≥90.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
97 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥90.0%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
pb
79 °C (lit.)
pf
−105 °C (lit.)
densidade
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
chave InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1