30-1650
2,2′-Thiodiethanol
≥99.0%, suitable for amino acid analysis
Sinônimo(s):
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.5215 (lit.)
pb
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
pf
−16 °C (lit.)
densidade
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for amino acid analysis
cadeia de caracteres SMILES
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
160 °C