28-6160
Sulfuryl chloride
SAJ first grade, ≥90.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
4.7 (vs air)
pressão de vapor
100 mmHg ( 17.8 °C)
105 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥90.0%
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
p.e.
68-70 °C (lit.)
pf
−54 °C (lit.)
densidade
1.665 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/Cl2O2S/c1-5(2,3)4
chave InChI
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?