28-6130
Sulfur dioxide solution
SAJ first grade, 5.0% SO2
Sinônimo(s):
Sulfurous acid, Sulfurous anhydride
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
5.0% SO2
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)=O
InChI
1S/H2O3S/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
chave InChI
LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1