28-5500
Succinic anhydride
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Dihydro-2,5-furandione
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 92 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L)
pb
261 °C (lit.)
pf
118-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
chave InChI
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
157 °C