28-3809
Fosfato de sódio
SAJ special grade, 99.0-101.0%
Sinônimo(s):
Di-hidrogeno-ortofosfato monossódico, Di-hidrogenofosfato de sódio, Fosfato monossódico
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
99.0-101.0%
forma
powder
disponibilidade
available only in Japan
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1