28-1400
Silver(I) oxide
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
chave InChI
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2