Documentos Principais
28-0677
Gel de sílica
CP, blue, bead size
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12165101
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
CP
disponibilidade
available only in Japan
cor
blue
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)