24-6210
(±)-Propylene oxide
≥99.5%
Sinônimo(s):
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
temperatura de autoignição
1378 °F
Lim. expl.
37 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.366 (lit.)
pb
34 °C (lit.)
pf
−112 °C (lit.)
densidade
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Adequação
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Ponto de fulgor (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles