Documentos Principais
24-5630
Sigma-Aldrich
Potassium sulfide
Potassium sulfide
CP
Sinônimo(s):
Dipotassium monosulfide, Dipotassium sulfide, Potassium monosulfide
About This Item
Fórmula linear:
K2S
Peso molecular:
110.26
Código UNSPSC:
12352300
grau:
CP
Formulário:
solid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
CP
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
temperatura de armazenamento
15-25°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 福岡
    • Review 1
    • Votes 4
    1 out of 5 stars.
    K2Sはほぼ含まれていません
    標記の通りK2Sだと思い購入しましたが、他硫化物が実情です。
    カスタマーサービス連絡すると、純度の表記がないので嘘ではない、とのことでした。
    注意喚起の意味も込めて、ここにレビューを残しておきます。
    Translate with Google
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.