24-5170
Potassium permanganate solution
0.02 M
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
disponibilidade
available only in Japan
concentração
0.02 M
1/10 N
cadeia de caracteres SMILES
[K][Mn](=O)(=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
chave InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3