24-2740
Phosphorus pentachloride
CP
Sinônimo(s):
Phosphorus(V) chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
CP
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
1 (5 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
chave InChI
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges