Documentos Principais
8.21024
Sigma-Aldrich
di-Phosphorus pentasulfide
for synthesis
Sinônimo(s):
Phosphorus pentasulfide, Diphosphorus pentasulfide, Phosphorus(V) sulfide, Phosphorus(V) sulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
P2S5
Número CAS:
Peso molecular:
222.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-242-4
NACRES:
NA.22
p.e.:
515 °C
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
142 °C
potência
389 mg/kg LD50, oral (Rat)
3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
concentração
27.8-28.8%
pH
1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
515 °C
pf
280-284 °C (lit.)
densidade
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
900‑1100 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
chave InChI
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay P: 27.8 - 28.8 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the difference between this item and Phosphorus pentasulfide (232106)?
    1 answer
    1. These products both fall under the chemical abstract service number 1314-80-3 which means chemically they are the same. The only major difference between the two products is that product 821024 has a purity assay range between 27.8-28.8 % while product 232106 has an purity assay range of 98.5-101.5 %. Both products have different testing methods as well which can be viewed via the product specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/8.21024/8210242500
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/754/815/232106-BULK_______SIGALD_____.pdf