24-2610
Ácido fosfórico
JIS special grade, ≥85.0%
Sinônimo(s):
Ácido ortofosfórico
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥85.0%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
pb
158 °C (lit.)
pf
~40 °C (lit.)
densidade
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1