Documentos Principais
23-0350
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
CP
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
grau:
CP
grau
CP
Formulário
oil
disponibilidade
available only in Japan
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
49 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)