19-0920
Manganese(IV) oxide
CP
Sinônimo(s):
Manganese dioxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
CP
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: manganese
disponibilidade
available only in Japan
pf
535 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
chave InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash