Documentos
377457
Sigma-Aldrich
Manganese(III) oxide
−325 mesh, 99%
Sinônimo(s):
Manganese sesquioxide
About This Item
Fórmula linear:
Mn2O3
Número CAS:
Peso molecular:
157.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
densidade
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
chave InChI
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Precursor to LiMn2O4. A useful battery cathode.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.